4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine
Fournisseur: Molekula
M69992794
MOLEM69992794EA 0 EUR InStock
MOLEM69992794
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formule: C₄HCl₂N₃O₂
MW: 193.98 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006107
Numéro CAS: 4316-93-2
EINECS: 224-340-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité