5-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Fournisseur: Molekula
M70090951
MOLEM70090951EA 0 EUR InStock
MOLEM70090951
5-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
5-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Formule: C₈H₆ClNO
Numéro MDL: MFCD00191927
Numéro CAS: 17630-75-0
EINECS: 412-200-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité