2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine
Fournisseur: Molekula
Attention
M70222392
MOLEM70222392EA 0 EUR InStock
MOLEM70222392
2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine
2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine
Formule: C₅H₄BrN₃O₂
Point de fusion: 215…216 °C
Numéro MDL: MFCD00047441
Numéro CAS: 6945-68-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité