3-Bromophénétole
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3-Bromophenyl ethyl ether, 1-Bromo-3-ethoxybenzene
M70318195
MOLEM70318195EA 0 EUR InStock
MOLEM70318195
3-Bromophénétole
3-Bromophénétole
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00274287
Numéro CAS: 2655-84-7
EINECS: 220-186-9
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Glass bottle for solids 25 g MOLEM70318195
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité