EDTA sel tétrasodique dihydraté
Fournisseur: Molekula
Danger
M70678137
MOLEM70678137EA 0 EUR InStock
MOLEM70678137
EDTA sel tétrasodique dihydraté
EDTA sel tétrasodique dihydraté
Formule: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
MW: 416,2 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150026
Numéro CAS: 10378-23-1
EINECS: 200-573-9
Merck Index: 13,03544
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité