Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phtalimide potassique

Fournisseur: Molekula

M70958619
MOLEM70958619EA 0 EUR InStock
MOLEM70958619
Phtalimide potassique
Phtalimide potassique


Formule: C₈H₄KNO₂
Point de fusion: > 300 °C
Densité: 1,634 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005887
Numéro CAS: 1074-82-4
EINECS: 214-046-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité