1-Éthyl-4-pipéridone
Fournisseur: Molekula
Synonyms: N-Methyl-4-piperidone
M71038740
MOLEM71038740EA 0 EUR InStock
MOLEM71038740
1-Éthyl-4-pipéridone
1-Éthyl-4-pipéridone
Formule: C₆H₁₁NO
MW: 113.16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006191
Numéro CAS: 1445-73-4
EINECS: 215-895-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité