3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1,4-Cyclohexanedione mono(2,2-dimethyltrimethylene ketal)
M71149744
MOLEM71149744EA 0 EUR InStock
MOLEM71149744
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one
Formule: C₁₁H₁₈O₃
MW: 198,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006652
Numéro CAS: 69225-59-8
EINECS: 273-918-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité