Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L(+)-Rhamnose monohydraté

Fournisseur: Molekula

M71239713
MOLEM71239713EA 0 EUR InStock
MOLEM71239713
L(+)-Rhamnose monohydraté
L(+)-Rhamnose monohydraté


Formule: C₆H₁₂O₅·1H₂O
Point de fusion: 85…95 °C
Densité: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149363
Numéro CAS: 10030-85-0
EINECS: 222-793-4
Merck Index: 12,08338
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité