Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Dimethylamino)-2-methoxybenzaldehyde

Fournisseur: Molekula

M71267323
MOLEM71267323EA 0 EUR InStock
MOLEM71267323
4-(Dimethylamino)-2-methoxybenzaldehyde
4-(Dimethylamino)-2-methoxybenzaldehyde


Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Numéro MDL: MFCD00151814
Numéro CAS: 84562-48-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité