Iodure d'acétylcholine
Fournisseur: Molekula
Attention
M71763567
MOLEM71763567EA 0 EUR InStock
MOLEM71763567
Iodure d'acétylcholine
Iodure d'acétylcholine
Formule: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
Point de fusion: 163…165 °C
Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00011815
Numéro CAS: 2260-50-6
EINECS: 218-862-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité