Acide pyridine-2,4-dicarboxylique
Fournisseur: Molekula
M71829726
MOLEM71829726EA 0 EUR InStock
MOLEM71829726
Acide pyridine-2,4-dicarboxylique
Acide pyridine-2,4-dicarboxylique
Formule: C₇H₅NO₄
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 246…248 °C
Densité: 0,942 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00149413
Numéro CAS: 499-80-9
EINECS: 207-892-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité