1,2-Difluorobenzène
Fournisseur: Molekula
M71909834
MOLEM71909834EA 0 EUR InStock
MOLEM71909834
1,2-Difluorobenzène
1,2-Difluorobenzène
Formule: C₆H₄F₂
MW: 114,09 g/mol
Point d'ébullition: 92 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –34 °C
Densité: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000284
Numéro CAS: 367-11-3
EINECS: 206-680-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité