4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diène-1,2-dicarbonitrile
Fournisseur: Molekula
M72374328
MOLEM72374328EA 0 EUR InStock
MOLEM72374328
4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diène-1,2-dicarbonitrile
4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diène-1,2-dicarbonitrile
Formule: C₈Cl₂N₂O₂
Point d'ébullition: 396 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 209…214 °C
Densité: 1.713 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001593
Numéro CAS: 84-58-2
EINECS: 201-542-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03088
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité