Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L(+)-Leucine

Fournisseur: Molekula

M72696989
MOLEM72696989EA 0 EUR InStock
MOLEM72696989
L(+)-Leucine
L(+)-Leucine


Formule: C₆H₁₃NO₂
Point de fusion: 300 °C
Densité: 1.165 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002617
Numéro CAS: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité