Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3-oxoglutarique

Fournisseur: Molekula

M73084794
MOLEM73084794EA 0 EUR InStock
MOLEM73084794
Acide 3-oxoglutarique
Acide 3-oxoglutarique


Formule: C₅H₆O₅
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 138 °C
Densité: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002711
Numéro CAS: 542-05-2
EINECS: 208-797-9
Merck Index: 13,00069
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité