2-Bromoquinoleine
Fournisseur: Molekula
Attention
M73168689
MOLEM73168689EA 0 EUR InStock
MOLEM73168689
2-Bromoquinoleine
2-Bromoquinoleine
Formule: C₉H₆BrN
Numéro MDL: MFCD00234480
Numéro CAS: 2005-43-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité