Tétrafluoroborate de benzyltriéthylammonium
Fournisseur: Molekula
Attention
M73318216
MOLEM73318216EA 0 EUR InStock
MOLEM73318216
Tétrafluoroborate de benzyltriéthylammonium
Tétrafluoroborate de benzyltriéthylammonium
Formule: C₁₃H₂₂BF₄N
Point de fusion: 115…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011823
Numéro CAS: 77794-93-5
EINECS: 278-768-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité