Baryum diphénylaminesulfonate-4
Fournisseur: Molekula
Attention
M73443873
MOLEM73443873EA 0 EUR InStock
MOLEM73443873
Baryum diphénylaminesulfonate-4
Baryum diphénylaminesulfonate-4
Formule: C₂₄H₂₀BaN₂O₆S₂
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007497
Numéro CAS: 6211-24-1
EINECS: 228-278-0
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c37e55aa4075d4ea7537fbef23f9195faa03f14&vid=5a934374d2d4e697c6ecd2cd9828f06692feca01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité