1,2,3,4-Tétrahydro-7-hydroxynaphtalène-2-one
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 7-Hydroxy-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one
M73492513
MOLEM73492513EA 0 EUR InStock
MOLEM73492513
1,2,3,4-Tétrahydro-7-hydroxynaphtalène-2-one
1,2,3,4-Tétrahydro-7-hydroxynaphtalène-2-one
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038657
Numéro CAS: 37827-68-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité