Phloroglucinol
Fournisseur: Molekula
Attention
M73526854
MOLEM73526854EA 0 EUR InStock
MOLEM73526854
Phloroglucinol
Phloroglucinol
Formule: C₆H₆O₃
Point d'ébullition: 400 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 217…220 °C
Densité: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002286
Numéro CAS: 108-73-6
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 12,07482
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité