4,4'-Bis(diméthylamino)benzophénone
Fournisseur: Molekula
Danger
Synonyms: 4,4′-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4'-Di(dimethylamino)benzophenone, Michler's ketone, Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methanone
M73866402
MOLEM73866402EA 0 EUR InStock
MOLEM73866402
4,4'-Bis(diméthylamino)benzophénone
4,4'-Bis(diméthylamino)benzophénone
Formule: C₁₇H₂₀N₂O
MW: 268,36 g/mol
Point d'ébullition: 428 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 172 °C
Point d'éclair: 220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008312
Numéro CAS: 90-94-8
EINECS: 202-027-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06265
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité