Acide 4-méthoxysalicylíque
Fournisseur: Molekula
Attention
M74022815
MOLEM74022815EA 0 EUR InStock
MOLEM74022815
Acide 4-méthoxysalicylíque
Acide 4-méthoxysalicylíque
Formule: C₈H₈O₄
Point d'ébullition: 327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 191 °C
Numéro MDL: MFCD00002450
Numéro CAS: 2237-36-7
EINECS: 218-801-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité