(S)-(+)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Fournisseur: Molekula
M74141640
MOLEM74141640EA 0 EUR InStock
MOLEM74141640
(S)-(+)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
(S)-(+)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Formule: C₁₅H₁₃FO₂
Numéro MDL: MFCD00866152
Numéro CAS: 51543-39-6
EINECS: 257-263-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité