Acide 3-chloro-4-fluorobenzoïque
Fournisseur: Molekula
M74233060
MOLEM74233060EA 0 EUR InStock
MOLEM74233060
Acide 3-chloro-4-fluorobenzoïque
Acide 3-chloro-4-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄ClFO₂
Point d'ébullition: 273 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 136 °C
Numéro MDL: MFCD00042477
Numéro CAS: 403-16-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité