N-(4-Bromobutyl)phtalimide
Fournisseur: Molekula
M74614667
MOLEM74614667EA 0 EUR InStock
MOLEM74614667
N-(4-Bromobutyl)phtalimide
N-(4-Bromobutyl)phtalimide
Formule: C₁₂H₁₂BrNO₂
Point de fusion: 77…80 °C
Numéro MDL: MFCD00005905
Numéro CAS: 5394-18-3
EINECS: 226-401-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité