Dodécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Fournisseur: Molekula
Danger
Synonyms: sulphobetaine-12, 3-(Dodecyldimethylammonio)propane-1-sulphonate, N-Dodecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate
M74706973
MOLEM74706973EA 0 EUR InStock
MOLEM74706973
Dodécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Dodécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Formule: C₁₇H₃₇NO₃S
MW: 335,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036909
Numéro CAS: 14933-08-5
EINECS: 239-002-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité