Acide 5-quinoléinecarboxylique
Fournisseur: Molekula
Attention
M74870394
MOLEM74870394EA 0 EUR InStock
MOLEM74870394
Acide 5-quinoléinecarboxylique
Acide 5-quinoléinecarboxylique
Formule: C₁₀H₇NO₂
Numéro MDL: MFCD00047608
Numéro CAS: 7250-53-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité