Pyridine-2,6-diyldiméthanol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridine
M74966840
MOLEM74966840EA 0 EUR InStock
MOLEM74966840
Pyridine-2,6-diyldiméthanol
Pyridine-2,6-diyldiméthanol
Formule: C₇H₉NO₂
MW: 139,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006351
Numéro CAS: 1195-59-1
EINECS: 214-803-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité