Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Trifluorométhoxy)aniline

Fournisseur: Molekula

M75283076
MOLEM75283076EA 0 EUR InStock
MOLEM75283076
2-(Trifluorométhoxy)aniline
2-(Trifluorométhoxy)aniline


Formule: C₇H₆F₃NO
MW: 177,13 g/mol
Point d'ébullition: 64.5 °C (21 mmHg)
Densité: 1.301 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00035959
Numéro CAS: 1535-75-7
EINECS: 216-257-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité