6-Bromoquinoleine
Fournisseur: Molekula
M75339528
MOLEM75339528EA 0 EUR InStock
MOLEM75339528
6-Bromoquinoleine
6-Bromoquinoleine
Formule: C₉H₆BrN
MW: 208,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024023
Numéro CAS: 5332-25-2
EINECS: 226-238-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité