Acide 2-aminonicotinique
Fournisseur: Molekula
M75348842
MOLEM75348842EA 0 EUR InStock
MOLEM75348842
Acide 2-aminonicotinique
Acide 2-aminonicotinique
Formule: C₆H₆N₂O₂
Point de fusion: 297 °C
Densité: 1.545 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006318
Numéro CAS: 5345-47-1
EINECS: 226-296-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité