Acide 3-chloro-2,4,5-trifluorobenzoïque
Fournisseur: Molekula
M75630559
MOLEM75630559EA 0 EUR InStock
MOLEM75630559
Acide 3-chloro-2,4,5-trifluorobenzoïque
Acide 3-chloro-2,4,5-trifluorobenzoïque
Formule: C₇H₂ClF₃O₂
Numéro MDL: MFCD00153101
Numéro CAS: 101513-77-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité