Acide 4-chloro-2-fluorobenzoïque
Fournisseur: Molekula
Attention
M75667669
MOLEM75667669EA 0 EUR InStock
MOLEM75667669
Acide 4-chloro-2-fluorobenzoïque
Acide 4-chloro-2-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄ClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042468
Numéro CAS: 446-30-0
EINECS: 207-162-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité