Acide 5-méthylpyrazine-2-carboxylique
Fournisseur: Molekula
M75876957
MOLEM75876957EA 0 EUR InStock
MOLEM75876957
Acide 5-méthylpyrazine-2-carboxylique
Acide 5-méthylpyrazine-2-carboxylique
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068241
Numéro CAS: 5521-55-1
EINECS: 413-260-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité