Acide 5-aminonicotinique
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 5-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 5-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
M75880604
MOLEM75880604EA 0 EUR InStock
MOLEM75880604
Acide 5-aminonicotinique
Acide 5-aminonicotinique
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00129116
Numéro CAS: 24242-19-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité