N-Acétylglycine
Fournisseur: Molekula
M76007738
MOLEM76007738EA 0 EUR InStock
MOLEM76007738
N-Acétylglycine
N-Acetylglycine (Ac-Gly-OH)
Formule: C₄H₇NO₃
Numéro MDL: MFCD00004275
Numéro CAS: 543-24-8
EINECS: 208-839-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité