Acide iminodi(acétique)
Fournisseur: Molekula
M76159274
MOLEM76159274EA 0 EUR InStock
MOLEM76159274
Acide iminodi(acétique)
Acide iminodi(acétique)
Formule: C₄H₇NO₄
Numéro MDL: MFCD00004280
Numéro CAS: 142-73-4
EINECS: 205-555-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité