Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

EDTA sel disodique dihydraté

Fournisseur: Molekula
Synonyms: Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt, dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S dihydrate, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium dihydrate, Titriplex III, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S 2 H2O, Sequestrene Na₂, Edetate disodium dihydrate, Edetic acid disodium salt dihydrate

M76282427
MOLEM76282427EA 0 EUR InStock
MOLEM76282427
EDTA sel disodique dihydraté
EDTA sel disodique dihydraté


Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MW: 372.24 g/mol
Point de fusion: 255
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150037
Numéro CAS: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..