Acide (3-fluorophényl)métaborique
Fournisseur: Molekula
Attention
M76507241
MOLEM76507241EA 0 EUR InStock
MOLEM76507241
Acide (3-fluorophényl)métaborique
Acide (3-fluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BFO₂
MW: 139,92 g/mol
Point de fusion: 216…218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236042
Numéro CAS: 768-35-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité