D-α-Phénylalanine
Fournisseur: Molekula
M76521605
MOLEM76521605EA 0 EUR InStock
MOLEM76521605
D-α-Phénylalanine
D-α-Phénylalanine
Formule: C₉H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00004270
Numéro CAS: 673-06-3
EINECS: 211-603-5
Merck Index: 12,07425
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité