N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine, dichlorhydrate
Fournisseur: Molekula
Attention
M76530445
MOLEM76530445EA 0 EUR InStock
MOLEM76530445
N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine, dichlorhydrate
N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine, dichlorhydrate
Formule: C₁₀H₁₈Cl₂N₂
Point de fusion: 227…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012482
Numéro CAS: 637-01-4
EINECS: 211-274-8
Merck Index: 12,09367
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e955f6b2a1434ddba239f533c6611583219f8904&vid=13fb110b013db70c026f8eefeee7f08fa2568c0c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité