4-Méthyl-1,10-phénanthroline
Fournisseur: Molekula
M76544185
MOLEM76544185EA 0 EUR InStock
MOLEM76544185
4-Méthyl-1,10-phénanthroline
4-Méthyl-1,10-phénanthroline
Formule: C₁₃H₁₀N₂
Numéro MDL: MFCD00004978
Numéro CAS: 31301-28-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité