Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

di-Sodium L(+)-tartrate dihydraté

Fournisseur: Molekula
Synonyms: Sodium L-(+)-tartrate dihydrate, L(+)-Tartaric acid disodium salt dihydrate, (R,R)-(+)-Tartaric acid disodium salt dihydrate, (R,R)-(+)-Sodium tartrate dibasic dihydrate, Disodium L-(+)-Tartrate Dihydrate, (R,R)-(+)-Disodium tartrate dihydrate, L(+)-Tartaric acid, disodium salt, dihydrate, Sodium L-tartrate dibasic dihydrate, L(+)-Sodium tartrate dibasic dihydrate, Sodium Tartrate, Dihydrate, (+)-Disodium L-tartrate dihydrate, (+)-Disodium-L-tartrat dihydrate

M76658647
MOLEM76658647EA 0 EUR InStock
MOLEM76658647
di-Sodium L(+)-tartrate dihydraté
di-Sodium L(+)-tartrate dihydraté


Formule: NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O
MW: 230,08 g/mol
Point de fusion: 57 °C
Densité: 1.818 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00150035
Numéro CAS: 6106-24-7
EINECS: 212-773-3
Merck Index: 12,08833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39a75038f4ff5e6c234267b15540823ae361bed4&vid=89289572c48b0c6415f8f11e916a51f66e129474&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité