Mesna
Fournisseur: Molekula
M76880547
MOLEM76880547EA 0 EUR InStock
MOLEM76880547
Mesna
Mesna
Formule: C₂H₅NaO₃S₂
Numéro MDL: MFCD00007535
Numéro CAS: 19767-45-4
EINECS: 243-285-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité