Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside)

Fournisseur: Molekula

M76948036
MOLEM76948036EA 0 EUR InStock
MOLEM76948036
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside)
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside)


Formule: C₉H₁₈O₅S
Point d'ébullition: 402 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 109.5…110.5 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063273
Numéro CAS: 367-93-1
EINECS: 206-703-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité