Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,6-Dihydroxynaphtalène

Fournisseur: Molekula
Attention

M77000905
MOLEM77000905EA 0 EUR InStock
MOLEM77000905
1,6-Dihydroxynaphtalène
1,6-Dihydroxynaphtalène


Formule: C₁₀H₈O₂
Point d'ébullition: 375 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 135.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003981
Numéro CAS: 575-44-0
EINECS: 209-386-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité