di-Ammonium hydrogénocitrate
Fournisseur: Molekula
Attention
M77018759
MOLEM77018759EA 0 EUR InStock
MOLEM77018759
di-Ammonium hydrogénocitrate
di-Ammonium hydrogen citrate
Formule: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Densité: 1.483 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013068
Numéro CAS: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 13,00513
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité