2-(4-Nitrophényl)ethanol
Fournisseur: Molekula
M77045227
MOLEM77045227EA 0 EUR InStock
MOLEM77045227
2-(4-Nitrophényl)ethanol
2-(4-Nitrophényl)ethanol
Formule: C₈H₉NO₃
Numéro MDL: MFCD00010202
Numéro CAS: 100-27-6
EINECS: 202-835-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité