Acide 2-éthoxy-1-naphtoïque
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Ethoxynaphthoic acid
M77059512
MOLEM77059512EA 0 EUR InStock
MOLEM77059512
Acide 2-éthoxy-1-naphtoïque
Acide 2-éthoxy-1-naphtoïque
Formule: C₁₃H₁₂O₃
MW: 216,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004008
Numéro CAS: 2224-00-2
EINECS: 218-745-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité